Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ flache Beutel
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Flachbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
Marke: Synergy Healthcare™ PF200420
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
- Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
- Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
- Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Kühler, trockener Ort | |
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001 | |
Blau | |
Polyethylen | |
135 μm | |
170°bis 210 °C | |
420 x 200 mm | |
200 mm |
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Nicht steril | |
1200 | |
6.30 kN/m | |
420 mm |