Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ flache Beutel
Artikelnummer. 15681954
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
Anzahl pro Karton:
1200
2000
2400
2500
3600
Packungsgröße:
1200 Stück
2000 Stück
2400 Stück
2500 Stück
3600 Stück
Artikelnummer. 15681954
Marke: Synergy Healthcare™ PF150320
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Flachbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
  • Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
  • Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kühler, trockener Ort
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 135 μm
Anzahl pro Karton 2000
Versiegelungstemperaturbereich 170°bis 210 °C
Zugfestigkeit 6.30 kN/m
Abmessungen (L x B) 320 x 150 mm
Länge (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 150 mm