Learn More
Synergy Healthcare™ Azo™ flache Beutel
Artikelnummer. 15661954
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
250 x 75 mm
150 x 100 mm
210 x 150 mm
250 x 100 mm
300 x 100 mm
320 x 150 mm
420 x 200 mm
Anzahl pro Karton:
1200
2000
2400
2500
3600
Packungsgröße:
1200 Stück
2000 Stück
2400 Stück
2500 Stück
3600 Stück
Artikelnummer. 15661954
Marke: Synergy Healthcare™ PF100300
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ Flachbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
  • Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-Fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
  • Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kühler, trockener Ort
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Blau
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Stärke und Durchschlagschutz und hochqualitative Stärke bei Wasser MG-Kraftpapier
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 135 μm
Anzahl pro Karton 2500
Versiegelungstemperaturbereich 170°bis 210 °C
Zugfestigkeit 6.30 kN/m
Abmessungen (L x B) 300 x 100 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Breite (metrisch) 100 mm