Learn More
Azlon™ konische Messbecher mit erhabener Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ konische Becher mit gegossenen Graduierungen eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
- Konische Messbecher mit integrierter tropffreier Ausgusstülle
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Stapelbare, platzsparende Bauweise
- Aus hochtransparentem Polypropylen
- Langlebig und wirtschaftlich mit klaren, dauerhaft gegossenen Graduierungen
- Entspricht ISO 7056
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 92.5 mm |
Kapazität (metrisch) | 400 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in mikrobiologischen Laboren, Gewebekulturen oder Umgebungen |
Höhe (metrisch) | 111 mm |
Schritten | 50 mL |
Menge | 10 St./Packung |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | –20 bis 135 °C |
Typ | Messbecher |