Learn More
Azlon™ Becher-Set mit geraden Seiten
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
Marke: Azlon BDA218MES
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
- Set beliebter klassischer Azlon Becher
- Polypropylen-Material – gute chemische Beständigkeit
- Hält Temperaturen bis 121 °C stand und ist daher autoklavierbar
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
Spezifikation
50 Ml, 100 ml, und 250 ml | |
Optimal für allgemeine Laborarbeiten | |
Geradlinige Seite | |
Ja |
Polypropylen | |
Satz aus 3 Bechern, (50, 100 und 250 ml) | |
Autoklavierbar | |
ISO 7056 |