Learn More
Azlon™ Becher-Set mit geraden Seiten
Artikelnummer. 10165824
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 Ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml und 250 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml und 2000 ml
10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml
500 Ml, 1000 ml, und 2000 ml
50 Ml, 100 ml, und 250 ml
Packungsgröße:
1 Set
3 Sets
Artikelnummer. 10165824
Marke: Azlon BDA300P
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
Ideal for general laboratory use - straight stable shape
  • Set beliebter klassischer Azlon Becher
  • Polypropylen-Material – gute chemische Beständigkeit
  • Hält Temperaturen bis 121 °C stand und ist daher autoklavierbar
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml und 2000 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für allgemeine Laborarbeiten
Enthält 10-Becher-Set (1 in jeder Größe)
Typ Geradlinige Seite
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056