Learn More
Azlon™ Azlon™ federgespannte Klemme
Für den Einsatz mit Büretten. Azlon™ Bürettenklemmen sind mit rutschfesten Gummigriffen ausgestattet.
Marke: Azlon™ CWH002
26.40 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit Büretten.Die Azlon™ Bürettenklammern umfassen Gummigriffe, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Federbelastete korrosionsbeständige Polypropylenklemmen
- Klare Sicht auf Graduierungen über die gesamte Länge der Bürette
- Gummigriffe verhindern ein Verrutschen
- Ein austauschbarer Kompressionskegel am zentralen Vorsprung sorgt für einen festen Halt der Stäbe mit einem Durchmesser von 11 bis 14 mm
Spezifikation
Klemme | |
Gummiknauf, austauschbarer Kompressionskegel | |
Einzeln |
Polypropylen | |
Bürette | |
Weiß |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Azlon™ federgespannte Klemme > Einzeln
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur