Learn More
Azlon™ Hand-/Fingerschutz aus Silikongummi
Click to view available options
Größe:
Finger
Mittel
Small
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis zu 250 °C
- Für den Umgang mit kalten Objekten bei Temperaturen bis -57 °C
- Die Kontaktflächen haben mehrere Noppen, um einen guten Halt zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
Material | Silikon |
Produkttyp | Hand-/Fingerschutz |
Größe | Finger |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Handhabung heißer Becher, Flaschen usw. |