Beschreibung
- Weithalsspritzflasche
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschluss, der seine Form bei Gebrauch beibehalten
- Mit integriertem Ausguss zur Vermeidung von Kontamination
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Enthält | Integrierter Ausguss |
Verschlussfarbe | Rot, gelb, blau, grün und orange |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Form | Rund |
Produkttyp | Spülflasche |
Chemical Label | Blanko |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ runde integrierte Waschflasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur