Learn More
Azlon™ PTFE-Schliffmanschetten
Product Code. 12613072
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Unit Size:
10 Stück
Product Code. 12613072
Brand: Azlon SWN966
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hergestellt aus reinem PTFE für hervorragende chemische, Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit, hohe thermische Stabilität und gute Biegeeigenschaften. Azlon™ PTFE-Manschetten bilden eine fettfreie, gasdichte Dichtung für geschliffene Glasverbindungen. Erhältlich in Standardgelenkgrößen für eine genaue Passform.
Hergestellt aus reinem PTFE für hervorragende chemische, Korrosions- und Kontaminationsbeständigkeit, hohe thermische Stabilität und gute Biegeeigenschaften.Azlon™ PTFE-Manschetten bilden eine fettfreie, gasdichte Dichtung für geschliffene Glasverbindungen.Erhältlich in Standardgelenkgrößen für eine genaue Passform.
  • Gekürzter Konus aus reinem PTFE
  • Für die einfache Trennung von Gelenkverbindungsstücken
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Ermüdung
  • Arbeitstemperaturbereich von -100 bis +250 °C
  • Keine Kontamination durch Schmierstoffe an den Gelenken
  • Für den Einmalgebrauch oder gelegentlichen Einsatz vorgesehen
  • Geeignet für Arbeiten mit niedrigem Vakuum
  • PTFE-Gütegrad gemäß USP-Klasse VI
  • Gemäß US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Arbeiten mit schwachem Vakuum
Material PTFE
Produkttyp Manschetten
Temperaturbereich (metrisch) –100 bis 250 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen 40/38
Typ Gekürzter Konus