Learn More
Azlon™ Ballonflaschen aus Polypropylen für höchste Beanspruchung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
20 l
Gewindegröße (metrisch):
45 mm
80 mm
Beschreibung
- Gute allgemeine chemische Beständigkeit
- Breite Form für einfache Positionierung in Regalen, auf dem Labortisch oder beim Transport
- Eingeprägter Griff für sicheres Tragen
- Eingeprägte Graduierungen für schnelle, einfache Bestimmung des Volumens
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Kappen der 10 und 20 l-Ballonflaschen haben eingeprägte Bohrführungen für den einfacheren Einbau von Zufuhrleitungen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Enthält | Griff und Kappe |
Material | Polypropylen |
Menge | 1/Packung |
Breite (metrisch) | 350 mm |
Gewindegröße (metrisch) | 80 mm |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Höhe (metrisch) | 420 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Ballonflaschen aus Polypropylen für höchste Beanspruchung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur