Learn More
Azlon™ Exsikkator-Kammer aus Polystyrol
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für feuchtigkeitsgeschützte Lagerung
- Klare, äußerst schlagfeste Kammer aus Polystyrol
- Platzsparende Stapelfunktion
- Luftdichte Tür mit Schaumgummidichtung
- Geliefert mit versiegeltem Behälter mit Kieselgel
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Material | Polystyrol |
| Enthält | Abgedichteter Behälter mit Kieselgel |
| Abmessungen (L x B) | 225 x 200 mm |
| Länge (metrisch) | 225 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Höhe (metrisch) | 168 mm |