Learn More
Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubdeckel Artikelnummer.: 12046902
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubdeckel
Artikelnummer. 12046902
30 ml, 72/Pckg.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Menge:
24/Packung
24/Pckg.
36/Packung
48/Packung
72/Pckg.
Artikelnummer. 12046902
Marke: Azlon JWP0030P
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen. Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubverschlüssen sind autoklavierbar und verfügen über Schraubverschlüsse ohne Einlage. Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
  • Autoklavierbare Weithalsbehälter mit ungefütterten Schraubkappen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Ideal für die Lagerung von Proben, Pulvern, Tierfutter und vielem mehr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von Proben, Pulver, Tierfutter
Enthält Schraubverschluss ohne Dichtungseinlage
Material Polypropylen
Menge 72/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Gewicht (metrisch) 0,95 kg
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 43 mm
Produkttyp Behälter
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Weithalsbehälter aus Polypropylen mit Schraubdeckel >