Learn More
Azlon™ Topf aus Polypropylen
Konstruktion aus Polypropylen mit medizinischer Qualität. Der Azlon™ Gallipot aus Polypropylen eignet sich für die Probenahme, die kurzfristige Lagerung, Mikro-Analysen und viele andere Anwendungen.
178.00 € - 199.38 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Gallipot |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenentnahme, kurzfristige Lagerung, Mikroanalyse |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12584917
|
Azlon
GWY526 |
120 ml | N/A | ||||||
12574917
|
Azlon
GWY520 |
60 mL |
178.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Description
- Flache Schalen aus Polypropylen in medizinischer Qualität
- Geeignet für die Probenahme, die kurzfristige Aufbewahrung, für Mikro-Analysen oder jede andere Anwendung
- Geformte Graduierungen bis zur Kapazität
- 60 ml-Töpfe sind steril und in einzeln verpackten Vakuumverpackungen erhältlich
- Unsterile Versionen sind autoklavierbar bis 121 °C
Specifications
Polypropylen | |
Gallipot | |
Probenentnahme, kurzfristige Lagerung, Mikroanalyse |