Learn More
Azlon™ runde, durchscheinende, graduierte Weithalsflaschen aus Polypropylen
26.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Flaschen aus Polypropylen mit hoher Klarheit und guter chemischer Beständigkeit
- Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
- Aufgedruckte Graduierungen zeigen klar und sauber Milliliter und Flüssigunzen
- Bedruckt mit großem, weißen Beschriftungsfeld für einfaches Kennzeichnen
- Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
- Ideal für sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe geeignet, perfekt für die mikrobiologische Probenahme
- Autoklavierbar bei 121 °C
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 22 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe, perfekt zur mikrobiologischen Probenentnahme |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |