Learn More
Azlon™ runde, durchscheinende, graduierte Weithalsflaschen aus Polypropylen
Catalog Number 11323494
26.13 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
150 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Diese stabilen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten und Feststoffen. Azlon™ durchsichtige graduiert Polyprpylen-Weithalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • Flaschen aus Polypropylen mit hoher Klarheit und guter chemischer Beständigkeit
  • Auslaufsicheres Design ohne Innenbeschichtung
  • Aufgedruckte Graduierungen zeigen klar und sauber Milliliter und Flüssigunzen
  • Bedruckt mit großem, weißen Beschriftungsfeld für einfaches Kennzeichnen
  • Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
  • Ideal für sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe geeignet, perfekt für die mikrobiologische Probenahme
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Flüssigkeiten und Feststoffe, perfekt zur mikrobiologischen Probenentnahme
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 82 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss