Learn More
Azlon™ runde Weithalsflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. 12000882
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
150 ml
Diese langlebigen runden Flaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probennahme. Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus Polypropylen zeichnen sich durch ihre auslaufsichere Konstruktion ohne Einlage sowie durch eine gute Chemikalienbeständigkeit aus. Pflegeleicht. Glatte Konturen gewährleisten effizientes Ausgießen.
Diese dauerhaften Rundflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. AzlonTM Rundhalsflaschen aus Polypropylen mit weitem Hals sind auslaufsicher, haben keine Einlage und bieten gute chemische Beständigkeit. Einfach zu reinigen. Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen.
  • Durchscheinende, starre Polypropylenflaschen mit Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Bestimmungen
  • Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
  • Großpackungen enthalten gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
  • Autoklavierbar bei 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 89 mm
Produkttyp Rundflasche mit weitem Hals
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss