Learn More
Azlon™ runde Weithalsflaschen aus Polypropylen
9.94 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
125 ml
150 ml
Beschreibung
Diese dauerhaften Rundflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. AzlonTM Rundhalsflaschen aus Polypropylen mit weitem Hals sind auslaufsicher, haben keine Einlage und bieten gute chemische Beständigkeit. Einfach zu reinigen. Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen.
- Durchscheinende, starre Polypropylenflaschen mit Schraubverschluss aus Polypropylen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-Bestimmungen
- Chargenzertifikat zum Online-Download verfügbar
- Großpackungen enthalten gleiche Anzahl von Flaschen und Kappen, getrennt verpackt
- Autoklavierbar bei 121 °C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 32 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme |
Material | Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Closure Included | Ja |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Öffnung | Weit |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 116 mm |