Learn More
Azlon™ Messbecher mit aufgedruckter Skala aus Polypropylen
34.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
Die aufgedruckten, gestochen scharfen blauen Graduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit.Azlon™ Azlon™ Kannen aus Polypropylen mit Aufdruck bieten eine zuverlässige Lösung zum Messen und Dispensieren von Flüssigkeiten im Labor.
- Konische Form für eine breite Ausgießrinne
- Werkstoff: Hochdurchsichtiges Polypropylen mit hoher Stabilität und guter Sicht auf den Inhalt
- Graduierungen: in gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt
- Autoklavierbar:bis 121 °C
- Ergonomisches Design: Henkel mit Daumengriff ermöglicht problemloses Tragen und Ausgießen
- Eignung: Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt entsprechend den Vorschriften in der EU und in den USA
Spezifikation
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser (metrisch) | 199 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 199 mm |
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore für die Arbeit mit Chemikalien |
Höhe (metrisch) | 253 mm |
Menge | 1/Packung |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | –20 bis 135 °C |
Typ | Kanne |