Learn More
Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen
Artikelnummer. 12501516
Click to view available options
Länge (metrisch):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12501516
Marke: Azlon SWL006
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel. Azlon™ Messschaufeln aus Polypropylen haben ein flaches Oberteil und einen flachen Boden.
Für das sichere Aufnehmen chemischer Reagenzien oder Nahrungsmittel.Der Azlon™ Messlöffel aus Polypropylen wird mit flacher Ober- und Unterseite geliefert.
  • Hergestellt aus lebensmittelechtem Polypropylen
  • Flaches Oberteil zum Abglätten von Pulvern
  • Der Boden ist flach, so dass die Schaufeln waagerecht stehen können
  • Das Fassungsvermögen ist für jede Größe deutlich zu erkennen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Messschaufel
Material Polypropylen
Enthält Griff
Kapazität (metrisch) 5 ml
Sterilität Non-sterile
Länge (metrisch) 82 mm