Learn More
Azlon™ Instrumententablett aus Polypropylen
Rechteckige Polypropylen-Tabletts
114.00 € - 237.00 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Typ | Gerätetablett |
Anzahl pro Packung | 1 |
Form | Rechteckig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | DimensionsLxW | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | DimensionsLxW | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12063964
|
Azlon
TWR018 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
12073964
|
Azlon
TWR020 |
N/A | N/A | N/A | ||||||
12083964
|
Azlon
TWR022 |
237.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||
Beschreibung
- Starr und robust
- Alle Größen haben 22 mm tiefe vertikale Seiten
- Autoklavierbar bei 121°C
Spezifikation
Polypropylen | |
1 | |
Autoklavierbar |
Gerätetablett | |
Rechteckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Instrumententablett aus Polypropylen