Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
- Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
- Permanente eingegossene Graduierungen
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | Einzeln |
| Menge | Einzeln |
| Temperaturbereich (metrisch) | –20 bis 135 °C |
| Graduierungen | 10 ml |
| Zertifizierung/Konformität | EU; USA |
| Closure Included | Nein |
| Mehr anzeigen |