Learn More
Azlon™ graduierte Formkannen aus Polypropylen mit Griffen
Artikelnummer. 11313694
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduierungen:
2 ml
5 ml
10 ml
100 ml
50 ml
Förpackningsstorlek
1 Stück
5 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11313694
missing translation for 'mfr': Azlon JPM0100P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Aus besonders klarem Polypropylen. Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle. Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften. Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung. Autoklavierbar bis 121 °C.
Aus besonders klarem Polypropylen.Azlon ™ Formkannen aus Polypropylen mit Graduierung sind konisch zulaufend und gewährleisten dank ihres ergonomisch geformten Griffs höheren Komfort und bessere Kontrolle.Geeignet für Lebensmittelanwendungen gemäß den EU- und US-Vorschriften.Die dauerhaft eingeprägten Graduierungen ermöglichen eine einfache Volumenbewertung.Autoklavierbar bis 121 °C.
  • Konische Kannen aus hochdurchsichtigem Polypropylen
  • Permanente eingegossene Graduierungen
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Ergonomisch geformter Griff mit Daumenloch für einfaches Tragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3,38 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Menge 5/Packung
Temperaturbereich (metrisch) –20 bis 135 °C
Graduierungen 5 ml
Zertifizierung/Konformität EU; USA
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Spitz zulaufend
Höhe (metrisch) 72 mm
Produkttyp Geformter Becher
Höhe (angloamerikanisch) 2,83 Zoll
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.