Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 7056
- Herkömmliche Becherform
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Schritten | 5 ml |
| Menge | 12er-Pckg. |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |