Learn More
Azlon™ Fläschchen aus Polycarbonat
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
Höhe (metrisch):
52 mm
62 mm
Außendurchmesser (metrisch):
22 mm
24 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Hochtransparentes Polycarbonatfläschchen mit farbiger Polypropylenkappe
- Geeignet für die wiederholte Sterilisation durch Autoklavieren bei 121°C
- Auslauf- und bruchsicher
- Beständig gegen Temperaturen bis −80 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Polycarbonat |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |
| Anzahl pro Packung | 100/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | 121 °C |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Höhe (metrisch) | 52 mm |