Learn More
Azlon™ Azlon™ PMP-Zylinder mit aufgedruckter Graduierung
Zum Abmessen von Flüssigkeiten in Glaszylindern mit blau aufgedruckter Graduierung. Azlon™ Zylinder aus PMP mit aufgedruckter Graduierung verfügen über eine stabile und rutschfeste sechseckige Bodenfläche.
16.83 € - 51.70 €
Spezifikation
Material | PMP |
---|---|
Klasse | B |
Umfang | Blau |
Autoklavierbar | Ja |
Base Type | Hexagonal |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11393594
|
Azlon™
CTB0100P |
100 ml | 1 ml | ||||||
11363594
|
Azlon™
CTB0010P |
10 ml | 0.2 ml | ||||||
12070013
|
Azlon™
CTB0250P |
250 ml | 2 ml | ||||||
11373594
|
Azlon™
CTB0025P |
25 mL | 0.5 ml | ||||||
11383594
|
Azlon™
CTB0050P |
50 ml | 1 mL | ||||||
11323604
|
Azlon™
CTB1000P |
1000 ml | 10 ml | ||||||
12080013
|
Azlon™
CTB0500P |
500 ml | 5 ml | ||||||
Beschreibung
- Kalibriert gemäß ISO 6706 und DIN 12681, Toleranzen Klasse B
- Dampfsterilisierung bei 121 °C beeinträchtigt die Genauigkeit nicht
- Skala in gestochen scharfem Blau erhaben aufgedruckt
- Standfester sechseckiger Fuß, rutschfest und nicht festsaugend gestaltet
Spezifikation
PMP | |
Blau | |
Hexagonal |
B | |
Ja |