Learn More
Azlon™ PMP-Zylinder mit eingelassener Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Description
Die Konstruktion aus PMP zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt sowie eine hohe Temperaturstabilität aus.Azlon™ Zylinder aus PMP mit erhabener Graduierung sind autoklavierbar und eine zuverlässige Lösung für die Messung von Flüssigkeitsvolumen im Labor.
- Gegossene, erhabene Graduierungen auf dem transparenten Zylinder ermöglichen eine einfache visuelle Messung
- Die große Ausgießtülle erleichtert das Dispensieren von Flüssigkeiten
- Sechskantboden mit rutschfester Anti-Saugfunktion sorgt für Stabilität
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Entspricht ISO 6706
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Toleranz | ±0,2 mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706 |
| Klasse | B |
| Durchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Graduierungen | 0.2 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Base Type | Hexagonal |
| Show More |