Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.17 in.
4,5mm
0.23 in.
6mm
6 mm
8mm
8 mm
9.5 mm
missing translation for 'unitSize'
2 Stück
Description
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
- Aus magnetischem PTFE
- Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 1.9 L (in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 1.9 in. |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 8mm |
| Länge (metrisch) | 50 mm |
| Material | Magnet |
| Menge | 2/Pckg. |
| Form | Mittelring |
| Typ | Rührstab |