Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Artikelnummer. 10738795
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.17 in.
4,5mm
0.23 in.
6mm
6 mm
8mm
8 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10738795
Marke: Azlon SWN500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aus magnetischem PTFE. Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
  • Aus magnetischem PTFE
  • Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 0.31 L (in.)
Länge (angloamerikanisch) 0,31 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 8 mm
Material Magnet
Menge 2/Pckg.
Form Pivot ring
Typ Rührstab