Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Aus magnetischem PTFE. Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
Marke: Azlon SWN502
6.27 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
- Aus magnetischem PTFE
- Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,47 in. | |
0.17 in. | |
Magnet | |
Mittelring |
0.47 L (in.) | |
PTFE | |
12 mm | |
2/Pckg. | |
Rührstab |