Läs mer
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Produktkod. 10585105
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.17 in.
4,5mm
0.23 in.
6mm
6 mm
8mm
8 mm
9.5 mm
Förpackningsstorlek:
2 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10585105
Brand: Azlon SWN503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Aus magnetischem PTFE. Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
  • Aus magnetischem PTFE
  • Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 0.78 L (in.)
Länge (angloamerikanisch) 0.78 Zoll
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6mm
Länge (metrisch) 20 mm
Material Magnet
Menge 2/Pckg.
Form Mittelring
Typ Rührstab
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.