Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.17 in.
4,5mm
0.23 in.
6mm
6 mm
8mm
8 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
- Aus magnetischem PTFE
- Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Abmessungen (L x B x H) | 0.5 L (in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 4,5mm |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Material | Magnet |
| Menge | 2/Pckg. |
| Form | Mittelring |
| Typ | Rührstab |