Learn More
Azlon™ magnetischer Rührstab mit Mittelring
Artikelnummer. 10145374
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
0.17 in.
4,5mm
0.23 in.
6mm
6 mm
8mm
8 mm
9.5 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 10145374
Marke: Azlon SWN505
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus magnetischem PTFE. Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
Aus magnetischem PTFE.Azlon™ Rührstäbe mit Mittelring verfügen über einen zentralen Ring, der ein effizientes Drehen auch auf gekrümmten oder unebenen Böden gewährleistet.
  • Aus magnetischem PTFE
  • Mittelring sorgt für wirkungsvolle Rotation, auch auf gekrümmten oder unebenen Böden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B x H) 1.37 L (in.)
Länge (angloamerikanisch) 1.37 Zoll
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 35 mm
Material Magnet
Menge 2/Pckg.
Form Mittelring
Typ Rührstab