Learn More
Azlon™ magnetischer Mikrorührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Fisherbrand™ Azlon™ Magnetische Mikrorührstäbe eignen sich hervorragend für kleine Gefäße, Reagenzgläser und Fläschchen.
Marke: Azlon SWN950
6.14 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Stäbe für eine Vielzahl von Rühranwendungen. Fisherbrand™ Azlon™ Mikromagnetrührer eignen sich ideal für kleine Gefäße, Reagenzgläser und Fläschchen.
- Zum effizienten Rühren
- PTFE-Verbindung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
2 mm | |
Magnet | |
Mikro |
0,27 in. | |
7 mm | |
2/Pckg. |