Learn More
Azlon™ Azlon™ Magnetstab-Entferner
Diese Magnetstabentferner eignen sich zur Entnahme der Rührstäben aus empfindlichen Flüssigkeiten. Azlon™ Magnetstabentferner sind mit fest in einen PTFE-Stab eingebetteten Magneten bestückt.
43.31 € - 45.80 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Beschichtung | PTFE |
Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
Material | Magnet |
Menge | 1/Pckg. |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10514355
|
Azlon™
SWN564 |
250 mm |
45.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10400095
|
Azlon™
SWN566 |
350 mm |
43.31 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
Diese Magnetstabentferner eignen sich zur Entnahme der Rührstäben aus empfindlichen Flüssigkeiten. AzlonTM Magnetstabentferner sind mit Magneten bestückt, die fest in einen PTFE-Stab eingebettet sind.
- Ideal zur Entnahme von magnetischen Rührstäben aus besonders empfindlichen oder korrosiven Flüssigkeiten
- Turbo-Stabentferner sind ideal für den Einsatz mit Turbo-Rührstäben geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10 mm | |
1/Pckg. |
PTFE | |
Magnet |