Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter Artikelnummer.: 10309314
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Artikelnummer. 10309314
1000 ml, Weiß
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Rot
Weiß
Artikelnummer. 10309314
Marke: Azlon WGF240P
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Funktionsverschlüsse mit spitz verlaufenden Präzisionsöffnungen, ideal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls. Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter für verschiedene Waschanforderungen. Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter für verschiedene Wascherfordernisse.Funktionsverschlüsse mit spitz zulaufenden Präzisionsöffnungen, ideal zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls.
  • Schlankes Design ermöglicht komfortable Handhabung und verbesserte Anwenderfreundlichkeit
  • Ausgestattet mit einer Auswahl an schwenkbaren Spenderverschlüssen aus Polypropylen in weiß oder rot
  • Auswahl aus drei Größen
  • Verschlüsse verfügen über eine Präzisionsdüsenspitze zur Feinsteuerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Farbe Durchscheinend
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 5.6 cm
Produkttyp Spülflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 84 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter >