Learn More
Azlon™ Korb, niedriger Form
Click to view available options
:
Abmessungen:400 x 300 x 100 mm (T x B x H)
Beschreibung
Hergestellt aus Polypropylen.Der niedrige Azlon™ Korb ist ein stabiler, leichtgewichtiger rechteckiger Korb
zur Verwendung als Ablauf-/Autoklavenkorb oder zur allgemeinen Lagerung. Bei Nichtverwendung platzsparend stapelbar. Hohe Chemikalienbeständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.
- Starker, leichter rechteckiger Korb
- Geeignet zur Verwendung als Abfluss- bzw. Autoklavenkorb oder zur allgemeinen Lagerung
- Einheiten stapelbar, wenn sie nicht verwendet werden, um Platz zu sparen
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar bis 121 °C
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet zur Verwendung als Ablauf-/Autoklavenkorb oder zur allgemeinen Lagerung |
| Außenhöhe (metrisch) | 100 mm |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Material | Polypropylen |
| Außenbreite (metrisch) | 300 mm |