Learn More
Azlon™ leichte Trichter aus Polypropylen
Aus leichtem Polypropylen. Azlon™ Leichte Trichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen. Autoklavierbar bis 121 °C.
Marke: Azlon FWC056
20.67 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hergestellt aus leichtem Polypropylen.Azlon™ Leichte Fülltrichter aus Polypropylen sind mit Rippen versehen, die Lufteinschlüsse verhindern und eine schnelle Filterung ermöglichen.Autoklavierbar bis 121 °C.
- Leichtgewichtige Fülltrichter aus Polypropylen mit Rippen zur Verhinderung von Lufteinschlüssen und für schnelle Filtration
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Kunststoff mit Lebensmittel-Gütegrad
Spezifikation
5 mm | |
Polypropylen | |
62 mm | |
Autoklavierbar |