Learn More
Azlon™ Deckel für quadratischen Korb
Artikelnummer. 12085562
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12085562
Marke: Azlon BWX118
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit quadratischen Eimern aus HDPE
  • Deckel mit spritzgegossenem versenktem Griff für quadratische Körbe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckel
Material HDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Quadratischer Becher
Höhe (metrisch) 45 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Menge Je 1
Breite (metrisch) 280 mm