Learn More
Azlon™ Deckel für quadratischen Korb
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Deckel mit spritzgegossenem versenktem Griff für quadratische Körbe
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckel |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Quadratischer Becher |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Länge (metrisch) | 280 mm |
| Menge | Je 1 |
| Breite (metrisch) | 280 mm |