Learn More
Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Diverse
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. AzlonTM Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
- Spritzflaschen mit viereckiger Schulter mit breitem Hals für leichtes, verschüttungsfreies Befüllen
- Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 33,81 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Enthält | Polypropylenverschluss, gelb |
| Material | LDPE |
| Menge | 5/Pckg. |
| Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 80 °C |
| Verschlussfarbe | Gelb |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |