Learn More
Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE Artikelnummer.: 12029837
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE
Artikelnummer. 12029837
500 ml, Rot
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Artikelnummer. 12029837
Marke: Azlon WGW237P
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
Diese lichtdurchlässigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. AzlonTM Weithals-Spritzflaschen aus LDPE werden mit farbcodierten einteiligen PP-Verschlüssen geliefert, die während des Gebrauchs formstabil bleiben.
  • Spritzflaschen mit viereckiger Schulter mit breitem Hals für leichtes, verschüttungsfreies Befüllen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchscheinend
Enthält Polypropylen-Verschluss, rot
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Rot
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 163 mm
Produkttyp Spülflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,95 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,41 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Name des Produkts
Azlon™ Weithals-Spritzflaschen aus LDPE >