Learn More
Azlon™ LDPE-Spritzflaschen mit integriertem Ausgießer
22.15 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Beschreibung
Mit Präzisionsspitzen, ideal zum Dispensieren von Flüssigkeiten über Feinddüsen.AzlonTM Spritzflaschen aus LDPE mit integriertem Ausguss sind ergonomisch gestaltet und eignen sich für eine Vielzahl von Waschanforderungen.
- Ergonomische LDPE-Waschflaschen mit integrierter Dosierschlauch-Düsenspitze
- Der schmale sechseckige Querschnitt macht die Flaschen besonders geeignet für kleinere Hände
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 21 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung als Tropfflasche oder zur Abgabe eines feinen Flüssigkeitsstrahls |
Enthält | Integral geformte Jet-Spitze für Dispensierröhrchen |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 5/Packung |
Temperaturbereich (metrisch) | –50 bis 80 °C |