Learn More
Azlon™ Azlon™ bedruckte LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme. Azlon™ Bedruckte LDPE-Waschflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, unentfernbar mit sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unauslöschlich bedruckt.
Marke: Azlon™ WGF538P
41.66 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen im Bereich der Lagerung von Flüssigkeiten, Medienvorbereitung und Probenahme.Bedruckte AzlonTM LDPE-Spritzflaschen mit abgeschrägter Flaschenschulter, sieben gängigen Laborlösungsmitteln, den jeweiligen Gefahrensymbolen und CAS-Nummern unentfernbar bedruckt.
- Gekennzeichnete Spritzflaschen für ein einfache Identifizierung des Inhalts
- Schmales Design für eine bequeme Handhabung und einfacheren Gebrauch
- Ausgestattet mit farbcodierten Verschlüssen aus Polypropylen
- Verschluss mit präziser Strahlspitzenöffnung für genaue Steuerung
Spécification
500 ml | |
Durchscheinend | |
Zur leichten Identifikation von Inhalten | |
LDPE | |
Grün | |
Nicht autoklavierbar | |
Eng | |
187 mm | |
Methanol | |
187 mm | |
Ja |
16,91 oz. | |
69mm | |
Polypropylenverschluss, grün | |
5/Packung | |
Ja | |
Nein | |
Rund | |
Spülflasche | |
Polypropylen | |
Kappe |