Learn More
Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE
Artikelnummer. 12520066
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlusstyp:
Dampfentlüftung
Verschlusskappe ohne Belüftung
Verschlussfarbe:
Diverse
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12520066
Marke: Azlon™ WGW002PML
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen von maßgeschneiderten Etiketten für eigene Spülflaschen aus LDPE. Die bedruckten Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE werden mit selbstklebenden Gefahrenetiketten geliefert und eignen sich optimal für die verschiedensten Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung und Probenahme. DripLok™ Dampfentlüftungsverschlüsse gewährleisten höhere Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln.
Erstellen Sie individuelle Etiketten für diese LDPE-Spritzflaschen zum Selbstbeschriften.Die bedruckten Azlon™ DIY-Sicherheitsspritzflaschen aus LDPE werden mit selbstklebenden Gefahrenetiketten geliefert und eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen in den Bereichen Flüssigkeitsaufbewahrung und Probenahme.Die DripLok™ Kappen mit Dampfentlüftung bieten erhöhte Sicherheit bei flüchtigen Lösungsmitteln.
  • Spritzflaschen zum Selbstbeschriften mit leerem Beschriftungsfeld
  • Unlöschbar in drei Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch und Deutsch)
  • Mit selbstklebenden Gefahrenetiketten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34mm
Enthält Weiße Kappe, selbstklebende Sicherheitszeichen, leeres Etikett
Material LDPE
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 163 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe ohne Belüftung
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar