Learn More
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung Artikelnummer.: 11349643
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11349643
500 ml, Ethanol, Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch, Orange
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Beschreibung:
Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Artikelnummer. 11349643
Marke: Azlon WGW541VTML
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
  • Weithals-Spritzflaschen mit mehrsprachiger Beschriftung und patentiertem DripLok™ Dampfentlüftungsventil, das Lösungsmittelleckagen verhindert
  • Unlöschbar in vier Sprachen bedruckt (Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch)
  • Wählen Sie aus fünf Lösungsmitteletiketten, alle mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen
  • Mit farbkodierten, einteiligen PP-Verschlüssen, die ihre Form bei Gebrauch beibehalten
  • Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,91 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Enthält Kappen aus Polypropylen und farbige Tülle mit Feindüsenende zur genauen Kontrolle des Strahls
Material LDPE
Länge (metrisch) 33.07 cm
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) –50 bis 80 °C
Breite (metrisch) 19.08 cm
Verschlussfarbe Orange
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 5,6 cm
Produkttyp Spritzflasche mit mehrsprachigem Aufdruck
Chemical Label Ethanol
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Safety Venting Wash Bottles
    Product Information
    Brochures
    • Mehrere Hersteller
      Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
      Aktionscode: 24134
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      15
      Stunden
      20
      Minuten
      45
      Sekunden
      54
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24155
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      45
      Stunden
      20
      Minuten
      45
      Sekunden
      54
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung >