Learn More
Azlon™ Eisbehälter mit Deckel
Artikelnummer. 12091912
Click to view available options
Farbe:
Blassblau
Grün
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12091912
Marke: Azlon IBB003P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für Wasser, Trockeneis und Salzlösungen.
Geeignet für Wassereis, Trockeneis und Salzlösungen
  • Eisbehälter aus schwarz, grün oder blau beschichtetem Polyurethanschaum
  • Ideal zum Trennen von Arbeitsbereichen nach Farbe
  • Leichtes Anheben und Tragen durch integrierte Griffe
  • Achteckige Form für einfaches Stapeln und Stabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Höhe (metrisch) 185 mm
Breite (metrisch) 330 mm
Gewicht (metrisch) 1200 g
Bauweise/Design Achteckig
Material Polyurethan
Typ Eisbehälter
Farbe Grün
Kapazität (metrisch) 4.5 l