Learn More
Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus HDPE
Beschreibung
Diese runden Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Runde AzlonTM HDPE-Weithalsflaschen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
- Durchscheinende, steife Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
- Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
- Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
- Strapazierfähig und sehr langlebig
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
- Gute chemische Beständigkeit
- Lieferung in Schrumpffolienpackung
- S. P.I. Recyclingcodes
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16,9 oz. |
Farbe | Durchscheinend |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 46 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Verschlussfarbe | Durchscheinend |
Zertifizierung/Konformität | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Product Information
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30