Learn More
Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus HDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10360025
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Diese runden Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Azlon™ HDPE runde Weithalsflaschen sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Das auslaufsichere Design ohne Innenbeschichtung bietet glatte Konturen für effizientes Ausgießen.
Diese runden Kunststoffflaschen eignen sich für zahlreiche Anwendungen bei der Lagerung von Flüssigkeiten und Probennahme. Runde AzlonTM HDPE-Weithalsflaschen sind gemäß den EU- und US-Vorschriften für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet.
  • Durchscheinende, steife Flaschen aus HDPE mit Schraubverschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsichere Ausführung ohne Auskleidung
  • Glatte Innenkontur für effizientes Ausgießen und einfaches Reinigen
  • Strapazierfähig und sehr langlebig
  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Lieferung in Schrumpffolienpackung
  • S. P.I. Recyclingcodes
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen zur Lagerung von Flüssigkeiten, Medienaufbereitung und Probenahme
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Packung
Verschlussfarbe Durchscheinend
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 140 mm
Produkttyp Runde Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 5,51 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Azlon™ Runde Weithalsflaschen aus HDPE >