Learn More
Azlon Azlon™ runde HDPE-Flaschen, Enghals
Artikelnummer. 15757987
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
100 mL
100 ml
125 mL
125 ml
150 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1000 mL
1000 ml
2000 mL
2000 ml
Farbe:
Durchscheinend
Translucent
Anzahl pro Packung:
10/PK
10/Packung
110
1200
30
350
420
5/PK
5/Packung
60
800
Diese langlebigen Kunststoffflaschen eignen sich zur Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten. Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE zeichnen sich durch eine gute allgemeine chemische Beständigkeit aus und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
In diesen haltbaren Kunststoffflaschen lassen sich zahlreiche Flüssigkeiten lagern.Azlon™ Runde Enghalsflaschen aus HDPE weisen eine allgemein gute chemische Beständigkeit auf und sind gemäß den Vorgaben aus der EU und den USA für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps
  • Lightweight but very durable in use
  • Batch certificate available to download online
  • Bulk packs contain an equal number of bottles and caps, packed separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Screw Cap
Durchmesser (metrisch) 121 mm
Höhe (metrisch) 237 mm
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Farbe Translucent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung 30
Verpackung Bulk
Menge 30/Pk.
Öffnung Narrow
Form Round